Learn More
Heinz Herenz Aqua Dest
Artikelnummer. 30158324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
23 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30158324 1 L 23 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158324 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1133775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.56 €
    66.70 € / 23 Stück
    Sparen 37.86 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1000 ml Aqua Dest Behälter.
  • Einfach demineralisiert
  • Zur Verwendung in Laboren, Schönheitssalons, Fotostudios, Haushalten und im Gartenbau.
  • Mikrofiltriert zur Verwendung in pharmazeutischen, chemischen und technischen Anwendungen
Tekniske data
Produkttyp Reiniger
Color-coded Nein
Form Klare Flüssigkeit
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Aussehen Klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Menge 1 L
Größe 1 L
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.