Learn More
Buerkle™ Aqua Sampler
Artikelnummer. 10571065 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 mL
700 mL
1050 mL
Länge (metrisch):
40 cm
107 cm
76 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
10571065 700 mL 76 cm 1 Stück
10207472 350 mL 40 cm 1 Stück
10188701 1050 mL 107 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571065 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53080700
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Probenehmer für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen.
  • Passt auf alle normalen Brunnenschächte mit Steueröffnungen bis zu 2 Zoll im Durchmesser, ohne zu kippen oder stecken zu bleiben
  • Ultrareine Materialien garantieren höchste Probenreinheit
  • Einfache Reinigung durch abgerundete Kanten und Gewinde
  • Ultrareine, antihaftende FEP/PTFE-Oberfläche
  • Ohne Kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp AquaSampler
Material PTFE, FEP
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 23.67 oz.
Kapazität (metrisch) 700 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen
Außendurchmesser (metrisch) 46 mm
Höhe (angloamerikanisch) 31.10 in.
Höhe (metrisch) 790 mm
Länge (metrisch) 76 cm