Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 65
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
150 x 91,4 cm
200 x 130 cm
300 x 130 cm
300 x 200 cm
Farbe:
Braun
Grau
Schwarz
Menge:
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Textile Eingangsmatte mit hervorragenden Eigenschaften für Feinschmutz- und Nässeentfernung
- Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
- Für mittel frequentierte Bereiche (500 bis 1500 Begehungen pro Tag)
- Doppelfaserschlingen, in einem karierten Muster angeordnet
- Ausgezeichneter Erhalt der Optik
- Empfohlen als Matte für mittel frequentierte Bereiche
- Langlebig und einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 200 x 130 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für mittel frequentierte Bereiche |
| Modell | Nomad™ Aqua, Serie 65 |
| Menge | Je 1 |
| Dicke (metrisch) | 7,5 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Länge (metrisch) | 200 m |
| Breite (metrisch) | 130 cm |