Learn More
Macherey-Nagel™ AQUADUR™ Empfindliche Teststreifen
Product Code. 16010852 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grün zu Rot (Farbveränderung/Gesamthärte)
Unit Size:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Unit Size
16010852 Grün zu Rot (Farbveränderung/Gesamthärte) 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16010852 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 91243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30 €
    25.90 € / 50 Stück
    Sparen 3.40 €
    11% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
AQUAUDR™ Die empfindlichen Wasserhärte-Teststreifen bieten alle Vorteile der klassischen AQUADUR-Teststreifen, zeichnen sich aber durch einen speziellen, sehr niedrigen Messbereich aus.
  • Wasserhärteprüfung
  • Semiquantitative Teststreifen
  • 2 Jahre haltbar
Specifications
Farbe Grün zu Rot (Farbveränderung/Gesamthärte)
Beschreibung Halbquantitative Teststreifen zur Bestimmung der Gesamthärte
Format 50 Teststreifen/Röhrchen
Graduierungen 0 bis 5,4 bis 10,8 bis 18,8 ppm CaCO₃
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Typ Teststreifen