Beschreibung
- Schnelle und einfache Bestimmung der Wasserhärte.
- Der bequeme Vorgang aus Eintauchen und Ablesen sowie die klare Farbveränderung von grün nach rot sorgen innerhalb von Sekunden für zuverlässige Ergebnisse.
- Teststreifen für die Wasserhärte werden in vielen verschiedenen Abstufungen und Verpackungsoptionen für Ihre individuellen Ansprüche angeboten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, 93/42/EWG |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserhärtebestimmung |
| Graduierungen | < 3 > 5 > 10 > 15 <20 > 25 °d |
| Menge | 100/Packung |
| Prüfzeit | 20 s |
| Typ | Aquadur Teststreifen |