Learn More
Molecular Devices Aquamax™ 2000 Plattenwäscher-Bundle
Artikelnummer. 31935852 Alle ansehen Molecular Devices Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Plattentyp:
96- und 384-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plattentyp Packungsgröße
31935852 96- und 384-Well-Platten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31935852 Lieferant Molecular Devices Lieferanten-Nr. AQUAMAX 2K BUNDLE
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatisierung von Mikroplatten-Waschabläufen mit einer vollständigen Lösung. Bundle unterstützt konfigurierbare Waschprotokolle und zuverlässige Leistung für mikroplattenbasierte Assays.
  • Bietet eine vollständige Lösung für automatisierte Mikroplatten-Waschabläufe
  • Unterstützt mehrere Waschprotokolle unter Verwendung konfigurierbarer Flüssigkeitseinlasssysteme
  • Ermöglicht eine präzise Abgabe und Aspirationskontrolle für konsistente Assay-Ergebnisse
  • Unterstützt die Verarbeitung von Mikroplatten ohne Zellstörung
  • Unterstützt mehrere Waschmodi, darunter sequentielle, kontinuierliche und untere Waschphasen.
  • Kompatibel mit austauschbaren Waschköpfen für verschiedene Mikroplattenformate
  • Bietet Flexibilität zur Unterstützung aktueller und höherdichter Mikroplattenanwendungen
  • Entwickelt für den Einsatz in mikroplattenbasierten Assay-Workflows in Life-Science-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschen Waschflasche (2 l), Abfallflasche (2 l)
Dispensiervolumen 25 bis 3.000 μl/Well (Verteiler mit 192 Stiften); 50 bis 3.000 μl/Well (Verteiler mit 96 Stiften)
Plattentyp 96- und 384-Well-Platten
Restvolumen ≤ 2 μl/Well
Einweichzeit 1 bis 600 Sekunden.
Typ Mikrotiterplatten-Waschgerät
Waschzyklen 1 bis 250
Waschvolumen 25 bis 3.000 μl/Well