Beschreibung
- Bietet eine vollständige Lösung für automatisierte Mikroplatten-Waschabläufe
- Unterstützt mehrere Waschprotokolle unter Verwendung konfigurierbarer Flüssigkeitseinlasssysteme
- Ermöglicht eine präzise Abgabe und Aspirationskontrolle für konsistente Assay-Ergebnisse
- Unterstützt die Verarbeitung von Mikroplatten ohne Zellstörung
- Unterstützt mehrere Waschmodi, darunter sequentielle, kontinuierliche und untere Waschphasen.
- Kompatibel mit austauschbaren Waschköpfen für verschiedene Mikroplattenformate
- Bietet Flexibilität zur Unterstützung aktueller und höherdichter Mikroplattenanwendungen
- Entwickelt für den Einsatz in mikroplattenbasierten Assay-Workflows in Life-Science-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschen | Waschflasche (2 l), Abfallflasche (2 l) |
| Dispensiervolumen | 25 bis 3.000 μl/Well |
| Plattentyp | 96- und 384-Well-Platten |
| Restvolumen | ≤ 2 μl/Well |
| Einweichzeit | 1 bis 600 Sekunden. |
| Typ | Mikrotiterplatten-Waschgerät |
| Waschzyklen | 1 bis 250 |
| Waschvolumen | 25 bis 3.000 μl/Well |