Learn More
Thermo Scientific™ Aquanex™ 30L Tank Assembly
Artikelnummer. 17928950 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17928950
Marke: Thermo Scientific™ 7301035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly allows you to safely store purified water from your Aquanex™ Water Purification System.
The Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly allows you to safely store purified water from your Aquanex™ Water Purification System.
The Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly allows you to safely store purified water from your Aquanex™ Water Purification System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 L
Typ Vorratstank
Abmessungen (L x B x H) 23.9 x 15.3 x 15.1 in. (60.6 x 38.8 x 38.4 cm)
Gewicht (metrisch) 82.6 lb. / 37.5 kg (full capacity)