Learn More
Aquaporin-4 Antibody (AQP4/3323), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30448929 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30448929 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30448929
Marke: Novus Biologicals NBP345054
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Aquaporin-4 Monoclonal antibody specifically detects Aquaporin-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Aquaporin-4
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon AQP4/3323
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 2-4ug/mL, Flow Cytometry : 1-2ug/million cells, Immunohistochemistry : 1-2ug/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias aquaporin 4, MGC22454
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant Aquaporin-4 protein fragment (around aa200-323) (Uniprot: P55087). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 361
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ