Learn More
Aquaporin-4 Antibody (CL0178) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30301069 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Unit Size:
0.10 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
30301069 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Product Code. 30301069
Brand: Novus Biologicals NBP252872DL594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Aquaporin-4 Monoclonal antibody specifically detects Aquaporin-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Aquaporin-4
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0178
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias aquaporin 4, MGC22454
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55087, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 361
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1