missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aquaporin-4 Antibody (CL0178) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52872MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aquaporin-4 Monoclonal antibody specifically detects Aquaporin-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Aquaporin-4 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| aquaporin 4, MGC22454 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55087, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 361 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0178 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur