Learn More
Chemsplash AquaRepel ungiftiger, wasserabweisender Overall
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058211
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058211 M 50 Stück
30058200 L 50 Stück
30058284 XL 50 Stück
30058309 2XL 50 Stück
30058157 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30058211 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2619.300.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    149.09 € / 50 Stück
    Sparen 1.91 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Aqua Repel Overall besteht aus 40 g/m² Polypropylen-beschichtetem Gewebe. Ist wasserabweisend und bietet Schutz vor begrenzten, ungefährlichen Flüssigkeitsspritzern.
Chemsplash Aqua Repel Overall
  • 40 g/m² Polypropylen-beschichtetes Gewebe
  • Schadstofffreies, wasserdichtes Gewebe
  • Kapuze mit elastischem Band
  • Elastische Bündchen und Knöchel
  • Halbelastischer Bund
  • Vorderseite mit Reißverschluss und selbstklebender Reißverschlussabdeckung
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die Chemsplash Der Aqua Repel Overall besteht aus 40 g/m² Polypropylen-beschichtetem Gewebe. Es handelt sich um einen Schutzanzug der Kategorie 1, der leicht und wasserabweisend ist und Schutz vor begrenzten, nicht gefährlichen Flüssigkeitsspritzern bietet.
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Beiliegend
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssig
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine