missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ AquaSensors™ AV38 lokaler digitaler Monitor und Controller

Artikelnummer. 17531685
Ansicht ändern
Click to view available options
Betriebstemperatur (metrisch):
-20°bis +65 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Betriebstemperatur (metrisch) Packungsgröße
17531685 -20°bis +65 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17531685 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AV38CB0C2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 €
    865.32 € / 1 Stück
    Sparen 209.68 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

AquaSensors AV38 DataStick lokale Anzeige/Steuerung mit 2 analogen 4 bis 20 mA-Ausgängen und 2 Relais, NEMA 4X-Wandmontagegehäuse für 240 VAC 50/60 Hz

AquaSensors™ AV38 Lokaler Digitalmonitor und Controller

Praktische Anzeige von Sensor- und Temperaturdaten mit dem Thermo Scientific™ AquaSensors™ AV38 lokalen Digitalmonitor und Controller, der über ein 1/4 DIN-Gehäuse mit jedem Thermo Scientific™ DataStick™ System verbunden wird.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Lokale Anzeige/lokaler Controller
Betriebstemperatur (metrisch) -20°bis +65 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.