Learn More
Thermo Scientific™ AquaSensors DataStick Analytical System
Artikelnummer. 18899319
Artikelnummer. 18899319 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DS11WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1261.00 €
    1184.59 € / 1 Stück
    Sparen 76.41 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DataStick stainless steel sensor body with 1-inch NPT threads on front and back
AquaSensors DataStick analytical system provides universal conversion of sensor signals and interactive communications for measurement, calibration, configuration and diagnostics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Sensor Body