Learn More
AquaSensors™ DataStick™ Messsystem für gelöstes Ozon
Artikelnummer. 18850108 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 10 ppm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
18850108 0 bis 10 ppm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18850108 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. OZPEEK1B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.77 €
    985.97 € / 1 Stück
    Sparen 144.80 €
    12% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nahtlose Integration von industriellen Steuerungssystemen und dem Thermo Scientific™ AquaSensors™ DataStick™ Messsystem für gelöstes Ozon.
Nahtlose Integration von industriellen Steuerungssystemen und dem Thermo Scientific™ AquaSensors™ DataStick™ Messsystem für gelöstes Ozon mit anwenderfreundlichen Plug-and-Play-Optionen.
Eigenschaften:
  • Clark-Zellentechnologie
  • Vorkalibriert (keine Kalibrierung vor Ort erforderlich)
  • Plug-and-Play-Sensorköpfe und -Kommunikationsadapter
  • Robuste Membran, widerstandsfähig gegen Verderben und Schmutz
  • Einfaches Auswechseln der Membrankappe
  • Direkte Datenerfassung (24-Bit)
DataStick:
  • Universelle Umwandlung von Sensorsignalen und interaktive Kommunikation für Messung, Kalibrierung, Konfiguration und Diagnostik
Kommunikationsadapter:
  • Ansteckbar an den DataStick zur Stromversorgung und direkten interaktiven Kommunikation mit Steuerungssystemen
Ozon-Sensorkopf:
  • Vorkalibriert für Ozon und Temperatur
  • Ansteckbar an jeden beliebigen DataStick zum Ausgeben präziser 24-Bit-Daten
AV38 lokale Anzeige/Steuerung:
  • Zweizeilige Anzeige und sieben Navigationstasten
  • Datenberichte mit bis zu zwei aktuellen Optionen
  • Zwei Form C-Relais
  • Digitale Kommunikation
Empfohlen für:
  • Trinkwasseraufbereitung
  • Abwasseraufbereitung
  • Nahrungsmittel- und Getränkehygiene
  • Produktion von Wasser in Flaschen
  • Zellstoff- und Papierbleichung
  • Pharmazeutisches Kühlwasser
  • Halbleiter-Waschwasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 2 % der Messung
Beschreibung Messsystem für gelöstes Ozon
Bereich 0 bis 10 ppm
Sprungantwortzeit 90 % in < 90 s
Typ Dissolved Ozone Measurement System
Zertifizierung/Konformität CE, UL, ISO
Auflösung 0,01 ppm