Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10702887 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10702887 150 mm 4.6 mm 1 Stück
10560126 50 mm 2.1 mm 1 Stück
10027354 50 mm 4.6 mm 1 Stück
10598985 100 mm 2.1 mm 1 Stück
10518035 100 mm 4.6 mm 1 Stück
10173943 150 mm 2.1 mm 1 Stück
10668445 150 mm 3 mm 1 Stück
10438204 150 mm 4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10702887 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 77503154630
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In limitierten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 HPLC-Säulen sind nur in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • C18-Phase mit Polarer Endkappe
  • Bietet eine alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase Aquasil™ C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase