Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™  5μm C18 HPLC-Säulen, 5?m Partikelgröße
Artikelnummer. 10744936 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10744936
Marke: Thermo Scientific™ 77505053030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ AquaSil™ 5μm C18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • C18-Phase mit Polarer Endkappe
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu herkömmlichen C18-Phasen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase Aquasil™ C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase