Learn More
Stuart™ Aquatron™ Deionisierergehäuse und -zubehör
Beskrivelse
- Bis zu 60 Liter/Stunde
- Kostengünstige Einwegkartuschen
- Die Farbänderung zeigt den Harzzustand auf einen Blick an
- Freistehend oder wandmontiert
- Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte
- Ein einfacher, tragbarer Deionisierer, der Wasser von guter Qualität zu einem erschwinglichen Preis liefert
- Die Einweg-Ionenaustauschkartuschen wechseln langsam von grün zu blau, wenn sie erschöpft sind, und geben auf einen Blick Aufschluss über den Harzzustand
- Keine Leitfähigkeitsmessgeräte, Batterien oder Netzstromversorgung erforderlich
- Lieferung komplett mit flexiblem Schlauch zum Anschluss an einen Hahn und einen Absperrhahn zur Steuerung der Durchflussrate
- Kann in Reihe mit dem Aquatron™ Filter entweder über einen flexiblen Schlauch oder die als Zubehör erhältliche starre Kupplung (ALC) verbunden werden
- Ideal als Vorbehandlung für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte, um eine Aufskalierung zu verhindern und die Ausgabequalität zu verbessern
- Gehäuse und Ionenaustauschkartuschen müssen separat bestellt werden
Tekniske data
Tekniske data
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aquatron Filter |
| Typ | Wandhalterung |
| Eigenschaften | Einzeln |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?