Learn More
MP Biomedicals™ Aquaphenol™
Artikelnummer. 11486960 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Packung
Packungsgröße:
2500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486960 10 Packung 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11486960 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11AQUAPH03
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Eine Lösung aus doppelt-destilliertem Phenol, gesättigt mit Reinstwasser (ca. 30 %) MP Biomedicals™ Aquqphenol™ enthält keine Antioxidantien oder Zusatzstoffe, hat einen sauren pH-Wert und kann direkt für die RNA-Extraktion verwendet werden.
  • Aquaphenol™ hat einen sauren pH-Wert und kann direkt für die RNA-Extraktion verwendet werden.
  • Für die DNA-Extraktion kann der pH-Wert schnell auf 7.5 oder 8 eingestellt werden.
  • Reagenz mit molkularbiologischem Gütegrad
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren
pH 4.5 bis 5
Produkttyp Aquqphenol
Menge 10 Packung
Form Lösung