Learn More
(aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-a-methyl-1-naphthalenmethanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (alphaR)-5,6,7,8-Tetrahydro-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine |
| CAS | 851984-49-1 |
| Summenformel | C12H17N |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (αR)-5,6,7,8-Tetrahydro-α-methyl-1-naphthalenemethanamine (ACI), (1R)-1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)ethan-1-amine, (1R)-1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)ethanamine, 1-Naphthalenemethanamine 5,6,7,8-tetrahydro-α-methyl-','(αR) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h4,6,8-9H,2-3,5,7,13H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](C1=C2C(CCCC2)=CC=C1)N |
| IUPAC-Name | (R)-1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-yl)ethan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.27 |
| Formelmasse | 175.14 |