Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Messzylinder
Artikelnummer. p-7147864
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10023781
Marke: Karl Hecht™ 42190048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit austauschbarem sechseckigen Sockel und Schutzring aus Polyethylen.
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Standardtyp
  • Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
  • Basis und Schutzring sind alkalibeständig und säurebeständig
  • Temperaturbereich bis zu +120 °C
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Beschreibung Standardtyp
Skalenfarbe Bernsteinfarben
Form Rund
Typ Messzylinder
Material Kalknatronglas
Kapazität (metrisch) 250 ml
Enthält Sechskantfuß, Schutzring
Graduierungen 2 ml
Max. Temperatur 120 °C
Unterteilung 2 ml