Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Zentrifugenröhrchen mit runden Böden
Artikelnummer. 10013641
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 bis 12 ml
10 bis 15 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10013641
Marke: Karl Hecht™ 40950016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Zentrifugenröhrchen eignen sich für eine relative Zentrifugalkraft von max. 3500 x g
  • Hergestellt aus Kalknatronglas.
  • Dicke Wand für Strapazierfähigkeit
  • Ohne Rand
  • Erhältlich mit oder ohne abgesicherte weiße Graduierungen
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 10 bis 12 ml
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit Zentrifugieren
Anzahl pro Packung 100
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Rund
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3500 × g