Learn More
Brand™ AR-GLAS™ serologische Pipette
Artikelnummer. 10394511 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 mL
25 mL
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Negative Graduierungen:
– 0.2 ml
– 2 ml
– 5 ml
Toleranz:
±0.01 ml
±0.02 ml
± 0.4 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Negative Graduierungen Toleranz unitSize
10394511 1 ml 0.01 ml – 0.2 ml ±0.02 ml 12 Stück
10314711 25 mL 0.1 ml – 5 ml ± 0.4 ml 6 Stück
11798158 5 mL 0.1 ml – 2 ml ±0.01 ml -
3 options
Artikelnummer. 10394511
Marke: Brand™ 27107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ AR-GLAS™ Serologische Pipetten gewährleisten dank ihres großen Spitzendurchmessers eine vollständige Abgabe. Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.).
  • Der große Spitzendurchmesser ermöglicht eine Gesamtabgabe.
  • Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungen 0.01 ml
Negative Graduierungen – 0.2 ml
Toleranz ±0.02 ml
Volumen (metrisch) 1 ml
Typ Serologische Pipette