Learn More
Heinz Herenz AR-Glass Schutzbrille
Artikelnummer. 30158423
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30158423 20 x 20 mm 2000 Stück
30158502 24 x 60 mm 1000 Stück
30158355 22 x 40 mm 1000 Stück
30158306 18 x 18 mm 2000 Stück
30158439 22 x 32 mm 1000 Stück
30158352 22 x 50 mm 1000 Stück
30158404 24 x 50 mm 1000 Stück
30158467 22 x 22 mm 2000 Stück
30158481 24 x 24 mm 2000 Stück
30158496 24 x 32 mm 1000 Stück
30158464 24 x 40 mm 1000 Stück
30158384 22 x 60 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30158423 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1052050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25 €
    20.88 € / 2000 Stück
    Sparen 6.37 €
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutzbrille AR-Glass Die
  • Schutzbrille AR-Glas
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Quadratisch
Material Glas
Länge (metrisch) 20 mm
Breite (metrisch) 20 mm
Dicke (metrisch) 0,13 bis 0,16 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 mm
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch