Learn More
Hecht Karl™ Automatische Büretten
Artikelnummer. p-8003464
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10023891 50 ml 1 Stück
10318731 25 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10023891
Marke: Hecht Karl™ 40820050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit verbesserter, speziell entwickelter Klemme mit Titrationsschraube für präzise Regelung. VITLAB™ Automatische Büretten sind Standardtypen mit 1,5-facher Toleranz gegenüber der Klasse AS.
  • Schilling Büretten
  • Die chemisch beständige Bürettenklammer aus Kunststoff ermöglicht die Abgabe von Tropfen durch leichtes Drücken
  • Aufbewahrungsflaschen aus Polyethylen, Kunststoffbasis
  • Bürette füllt sich durch leichtes Drücken der Vorratsflasche mit automatischer Nullpunkteinstellung
  • Kunststoffschläuche als Steigrohr
  • Der obere Teil der Büretten ist geschlossen, die Pellet-Titrationsbürette verhindert Verschmutzungen
  • Bürette mit Schellbachstreifen und eingeschmolzener Graduierung “ ASSISTENT-PERMANENT”, kalibrierte, facettierte Auslassspitze
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Kalknatronglas
Graduierungen 0,1 ml
Enthält Kunststoffbefüllungsschlauch, Polyethylen-Flasche mit Bürette aus Kunststoff
Toleranz ±0,1 ml
Typ Automatische Bürette