Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen aus AR-/Kalk-Natron-Glas mit rundem Boden
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,35 mm
8,0 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,6 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Länge (metrisch):
35 mm
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Beschreibung
- Ohne Rand
- Dickwandig
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Verpackung | 100 Packung; Karton |
| Eingefasst | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |