Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen aus AR-/Kalk-Natron-Glas mit rundem Boden
Artikelnummer. 10539461
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,35 mm
8,0 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,6 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Länge (metrisch):
35 mm
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10539461
Marke: Karl Hecht™ 42775012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Die Karl Hecht™ AR-Glas™ Reagenzgläser mit rundem Boden bestehen aus langlebigem AR-Glas Natriumglas.
  • Ohne Rand
  • Dickwandig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Länge (metrisch) 40 mm
Verpackung 100 Packung; Karton
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 8,0 mm
Produkttyp Reagenzgläser