Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen aus AR-/Kalk-Natron-Glas mit rundem Boden
Beschreibung
- Ohne Rand
- Dickwandig
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 85 mm |
| Verpackung | 100 Packung; Karton |
| Eingefasst | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 14,5 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |