Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen aus AR-/Kalk-Natron-Glas mit rundem Boden
Artikelnummer. 10043811
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,35 mm
8,0 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,6 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Länge (metrisch):
35 mm
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10043811 17,5 mm 100 mm 100 Stück
10393651 11,6 mm 100 mm 100 Stück
10343751 13,25 mm 100 mm 100 Stück
10109880 9,5 mm 100 mm 100 Stück
10185941 15,25 mm 160 mm 200 Stück
10262101 17,5 mm 180 mm 100 Stück
10649821 6,35 mm 35 mm -
10539461 8,0 mm 40 mm 100 Stück
10706382 14,5 mm 85 mm 100 Stück
10664101 10,5 mm 70 mm 100 Stück
10 options
Artikelnummer. 10043811
Marke: Karl Hecht™ 42775054
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Die Karl Hecht™ AR-Glas™ Reagenzgläser mit rundem Boden bestehen aus langlebigem AR-Glas Natriumglas.
  • Ohne Rand
  • Dickwandig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Länge (metrisch) 100 mm
Verpackung Kammerofen; 100/Packung; 100/Packung; Kammerofen
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 17,5 mm
Produkttyp Reagenzgläser