missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This antibody has been tested in direct-ELISA.
May be an antioxidant enzyme particularly in the developing shoot and photosynthesizing leaf. Involved in the detoxification of alkyl hydroperoxides with reducing equivalents provided through the thioredoxin system.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Arabidopsis thaliana BAS1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Gen | BAS1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q96291 |
| Gen-Alias | 2-Cys peroxiredoxin BAS1, chloroplastic; 2-Cys Prx A; AT3G11630; AT3g11630/T19F11_3; BAS1; F24K9.28; T19F11.3; Thiol-specific antioxidant protein A; Thioredoxin superfamily protein |
| Gensymbole | BAS1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
