missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
This antibody has been tested in direct-ELISA.
FEN-1 (Flap Endonuclease and Five prime Exonuclease) is a 42 a protein that functions as an endonuclease that cleaves branched DNA structures containing single-stranded 5' flaps or as an exonuclease on DNA nicks and gaps. FEN-1 endonuclease and exonuclease activities are stimulated by an association with proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in the nucleus. FEN-1 is believed to have important roles in DNA replication and repair and is required in cell-free DNA replication systems.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Arabidopsis thaliana FEN1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 4.73 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Gen-Alias | AW538437; DNase IV; fen1; FEN-1; fen1 {ECO:0000255; FEN-1 {ECO:0000255; Flap endonuclease 1; flap endonuclease 1 {ECO:0000255; flap structure specific endonuclease 1; flap structure-specific endonuclease 1; flap structure-specific endonuclease 1 {ECO:0000255; HAMAP-Rule:MF_03140}; hFEN-1; Maturation factor 1; maturation factor-1; MF1; RAD2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Arabidopsis thaliana Flap endonuclease 1 protein (85-383aa). |
| Reinigungsverfahren | Protein G |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
