Learn More
Arachidsäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30135986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135986 25 g 25 Gramm
30012391 1 g 1 Gramm
17968864 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA76498025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-28-1
Summenformel C21 H42 O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.56
Synonym Eicosanoic Acid Methyl Ester, Eicosanoic acid, methyl ester, Arachic acid methyl ester, Arachidic acid methyl ester, C20:0 FAME, Methyl arachate, Methyl arachidate, Methyl eicosanate, Methyl eicosanoate, n-Eicosanoic acid methyl ester
IUPAC-Name Methylicosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arachidic Acid Methylester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Formelmasse 326.3185
Reinheit (%) >95%