Learn More
Arachidic Acid, TRC
Artikelnummer. 17993005
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17993005 1 g 1 Gramm
17911505 100 mg 100 Milligramm
17933955 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7649901G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-30-9
Summenformel C20 H40 O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.53
Synonym Eicosanoic Acid, Arachic acid, Arachidic acid, C 20, C20 fatty acid, Icosanoic acid, NSC 93983, Peanut acid, n-Eicosanic acid, n-Eicosanoic acid
IUPAC-Name icosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arachidic acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
Formelmasse 312.3028