Learn More
Arachidonsäure, > 97 %, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arachidonic Acid |
| CAS | 506-32-1 |
| Summenformel | C20 H32 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, 20:4n-6, 5,8,11,14-all-cis-Eicosatetraenoic acid, 5-cis,8-cis,11-cis,14-cis-Eicosatetraenoic acid, 5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid, A 0871, Arachidonic acid, Immunocytophyt, Immunocytophyte, Vevodar, all-cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, cis-δ5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 304.47 |
| Formelmasse | 304.2402 |