Beschreibung
Arachidonsäure (AA) ist ein ungesättigter ω-6Fettsäurebestandteil der Phospholipide von Zellmembranen. Phospholipase A2 löst als Reaktion auf eine Entzündung AA aus den Membranphospholipiden. AA wird anschließend durch mindestens zwei Cyclooxygenase (COX)-Isoformen zu Prostaglandinen und Thromboxanen, zu Leukotrienen und Lipoxinen durch Lipoxygenasen und zu Epoxyeicosatriensäuren über den Cytochrom P450-katalysierten Metabolismus metabolisiert.
AA und seine Metaboliten spielen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl biologischer Prozesse, einschließlich Signaltransduktion, glatter Muskelkontraktion, Chemotaxis, Zellproliferation und -differenzierung und Apoptose. Es wurde nachgewiesen, dass AA an die Untereinheit des G-Proteins bindet und die Aktivität der Ras-GTPase-aktivierenden Proteine (GAPs) hemmt. Die zelluläre Aufnahme von AA ist energieabhängig und erfordert einen proteinerleichterten Transport über die Plasmamembran.
Arachidonsäure stimuliert die Adhäsion von MDA-MB-435 humanen metastatischen Krebszellen zu extrazellulären Matrixmolekülen (Kollagen IV und Vitronectin). Arachidonsäure spielt eine Schlüsselrolle bei der zellulären Regulierung und wird über mehrere miteinander verbundene Wege kontrolliert. Veränderungen der Arachidonsäure-Werte entsprechen der Synthese von Eicosanoiden, die durch rezeptorstimulierte Lipidhydrolyse entstehen. Sie aktiviert Proteinkinase C. Arachidonsäure dient als Vorläufer zahlreicher Eicosanoide sowie anderer bioaktiver Moleküle.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 506-32-1 |
| Schmelzpunkt | -49 °C (Literatur) |
| Dichte | 0,922 g/ml (Lit.) |
| Siedepunkt | 170 °C (0,2 mmHg (Literatur)) |
| Summenformel | C20H32O2 |
| Brechungsindex | n20/D 1.4872 (Lit.) |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Arachidonsäure, Arachidonat, Immunzytophyt, all-z-5,8,11,14-Eicosatetraensäure, 5Z,8Z,11Z,14Z-Icosa-5,8,11,14-Tetraensäure, cis-5,8,11,14-Eicosahexaensäure, 5,8,11,14-Eicosatetraensäure, all-z., all-cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure, 5z,8z,11z,14z-Eicosatetraensäure, 5z,8z,11z,14z-eicosatetraenoic acid |
| InChI-Schlüssel | YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N |
| SMILES | CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Arachidonic Acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid