Learn More
Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat-Handschuhe
Artikelnummer. 12695193
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: 7
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12695193 Größe: 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12695193 Lieferant Honeywell Safety Products™ Lieferanten-Nr. 209414107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Handhabung von scharfen Gegenständen in einer trockenen oder feuchten Umgebung. Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat-Handschuhe sind aus 100 % Kevlar™ gestrickt, um Fingerfertigkeit, Belüftung, Schnittfestigkeit und Wärmeschutz zu bieten, und besitzen Handflächen und Fingerspitzen, die mit natürlichem blauem Krepplatex beschichtet sind.
  • Aus 100 % Kevlar™ gestrickt.
  • Mit blauem Krepp-Latex beschichtete Handfläche und Fingerspitzen für mechanische Beständigkeit.
  • Legt sich eng an und bietet eine gute Fingerfertigkeit.
  • Der belüftete Rücken sorgt für Atmun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/07/12/0582, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/07/12/05821
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Beschichteter Bereich Handfläche, Fingerspitzen
Beschreibung Messgerät 10
Coating Material Naturlatex
Farbe Beige, Blau
Cut Resistance Rating 4
Material Latex, DuPont™ Kevlar™ Aramidfaser
Produkttyp Handschuhe
Größe 7
Dicke (metrisch) 1,5 bis 1,8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Bauwesen, Baustelle, Glas-, Eisen-, Stahl- und Papierindustrie
Menge 10 Paar/Packung
Reißfestigkeit 4
Länge (metrisch) 26 cm