Learn More
Aramite, TRC
Artikelnummer. 30332161
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30332161
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA76515350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aramite
CAS 140-57-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H23 Cl O4 S
Menge 50 mg
Synonym Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl ester (6CI,8CI), Ethanol, 2-chloro-, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl sulfite (8CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)isopropyl 2-chloroethyl sulfite, 88R, Aramit, Aramite, CES, NSC 404155, Niagaramite, Ortho-Mite, β-Chloroethyl-β'-(p-tert-butylphenoxy)-α'-methylethyl sulfite
InChI-Formel InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3
SMILES CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl
IUPAC-Name 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite
Molekulargewicht (g/mol) 334.86
Formelmasse 334.1006
Reinheit (%) >95