Learn More
Arbutin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15365028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15365028 5 g 5 Gramm
15375028 25 g 25 Gramm
15385028 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15365028 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455640050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-76-7
Summenformel C12H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
MDL-Nummer MFCD00016915
InChI-Schlüssel BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arbutin
Schmelzpunkt 195.0°C to 201.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: soluble in alcohols
Formelmasse 272.25
Reinheit (%) 98%