Learn More
Arbutin, TRC
Artikelnummer. 30332708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332708 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA76651010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arbutin
CAS 497-76-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H16 O7
Menge 10 g
Synonym Arbutin, 4-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Arbutine, Arbutoside, Arbutyne, Hydroquinone glucose, Hydroquinone β-D-glucopyranoside, NSC 4036, Ursin, Uvasol, p-Arbutin, p-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenyl β-D-glucoside, β-Arbutin
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
Formelmasse 272.0896
Reinheit (%) >95