Learn More
Honeywell Safety Products™ Arctic Handschuhe
Artikelnummer. 12630833
Change view
Click to view available options
Größe:
8
11
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12630833 11 1 Stück
12640833 8 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12630833
Marke: Honeywell Safety Products™ 1640YCT11
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sichere und bequeme Handhabung von gefrorenen Produkten. Die Honeywell Safety Products™ Arctic Handschuhe sind ideal für den Einsatz in Kühllagern sowie zur Verwendung beim Betrieb von Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen.
  • Ziegenleder.
  • Wasserabweisende Scotchguard™ Behandlung.
  • Synthetisches Fell.
  • Elastisch auf dem Handrücken, mit Zick-Zack-Naht.
  • Gute Flexibilität und hervorragende Fingerfertigkeit.
  • Geschmeidig.
  • Gute mechanische Beständigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE: KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 511-2004 Kälterisiken, EC-Kategorie PSA: 2, Qualitätssicherung: ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer: N0075/797/162/07/12/0587, EC-Bescheinigungsnummer: N°0075/797/162/07/12/0587
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Farbe Beige
Cut Resistance Rating 2
Material Leder
Produkttyp Handschuh
Größe 11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Bauwesen, Baustelle, Catering, Energie, Elektrizität, Lebensmittelindustrie, Grünflächen, Eisen-, Stahlindustrie, Logistik, Offshore, Schiffbau, Telekommunikation, Versorgungswesen und Holzwirtschaft
Enthält Elastischer Handrücken, Scotchguard™ Behandlung
Auskleidungsmaterial Kunstfell
Auskleidung Ja
Durchstechfestigkeit 1
Beständig gegen Kalt
Reißfestigkeit 2
Stulpenlänge (metrisch) 30 cm
Durchmesser (metrisch) Stulpe 10 cm