Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Magnetrührer mit Keramik-Heizplatte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30067447 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Enthält:
Heizplatte
Sonde
Sonde, Stange und Klemme
VFT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30067447
Marke: VELP Scientifica F20500691
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leistungsstarker digitaler Heizplattenrührer mit einer 10-Zoll quadratischen Keramikplatte, der eine präzise Temperaturkontrolle, hohe Sicherheit, maximale Zuverlässigkeit und eine große Arbeitsfläche gewährleistet.
Der AREC 10 Digital bietet eine präzise Temperaturregelung, erweiterte Rühr- und Heizleistung,verbesserte Sicherheitsfunktionen und eine einfache Bedienung. Die quadratische 10-Zoll-Keramikplatte ist sehr widerstandsfähig und ideal für Labors, die eine große Arbeitsfläche benötigen.
PRÄZISE THERMOREGULIERUNG
  • Die fortschrittliche Heizplattentechnologie gewährleistet Temperaturhomogenität und -stabilität bis zu 550 °C
  • Präzise Thermoregulierung des Mediums mit Pt100/Pt1000-Fühler (± 1 °C) und VTF-Digital-Thermoregulator (± 0,5 °C)
  • Thermoregulationsbereich von Raumtemperatur bis 350 °C
LEISTUNGSSTARKES RÜHREN
  • Bürstenloser Motor, der Leistung und Beständigkeit auf Dauer gewährleistet
  • Rührt bis zu 25 L Volumen (H2O) mit 100 bis 1500 rpm
  • SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen konstant
SICHER UND WIDERSTANDSFÄHIG
  • Die robuste 10-Zoll-Keramikplatte bietet außergewöhnliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit und lässt sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen
  • Eine Warnmeldung 'Hot Surface' wird angezeigt, wenn die Temperatur 50°C übersteigt, auch wenn das Gerät inaktiv ist.
Spezifikation
Deckplattenmaterial Ceramic
Spannung 230 V
Enthält Heizplatte
Größe 10 x 10 in.
Temperatur (metrisch) Room Temp to 550°C
Typ Magnetic Stirring Hotplate
Form Square
Max. Probenaufgabe 25 L
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 25 L
Rührbereich 100 to 1500 rpm
Gewährleistung 3 Years
Display Digital