Learn More
Arecolinhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10297250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dimensione della confezione:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Verpackung Dimensione della confezione
10297250 25 g Glasflasche 25 Gramm
10100032 5 g Glasflasche 5 Gramm
10023813 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10297250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250130250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 300-08-3
Summenformel C8H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 236.11
MDL-Nummer MFCD00039041
InChI-Schlüssel AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide
PubChem CID 9301
IUPAC-Name hydrogen methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate bromide
SMILES [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Arecoline hydrobromide
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 768
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether
Formelmasse 236.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Arecoline hydrobromide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.