Learn More
Arecoline Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30138178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138178 10 mg 10 Milligramm
30135995 500 mg 500 Milligramm
30009748 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138178 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA76750010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-08-3
Summenformel C8 H13 N O2 . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 236.11
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (9CI), Nicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (8CI), Arecoline bromide, Arecoline hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, Methyl N-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
IUPAC-Name Methyl-1-Methyl-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-5-Carboxylat; Hydrobromid
SMILES Br.COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arecoline Hydrobromide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arecoline Hydrobromide
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 10 mg
Formelmasse 235.0208