Learn More
Velp Scientific AREX 5. Fortschrittlicher Heizplattenrührer
Artikelnummer. 30560067 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Heizplatte
PT100 Sonde
PT100 Sonde, Stange, Klemme
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30560067 PT100 Sonde, Stange, Klemme 1 Stück
30560065 Heizplatte 1 Stück
30560069 PT100 Sonde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30560067 Lieferant Velp Scientific Lieferanten-Nr. SC20500584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 €
    746.40 € / 1 Stück
    Sparen 190.60 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochentwickelter Magnetrührer mit Heizung – entwickelt für Präzision, Sicherheit und Effizienz
  • Hochentwickelter Magnetrührer mit Heizung – entwickelt für Präzision, Sicherheit und Effizienz
  • Moderne Benutzeroberfläche mit kapazitiven Touch-Tasten und gehärtetem Glaspanel für einfache Navigation
  • Temperaturrampen und fortschrittliche Zeitsteuerungsfunktionen zur vollständigen Kontrolle der Reaktionen
  • FAST und FINE-Thermoregulationsmodi bei Verwendung von Pt100/Pt1000-Sonden
  • CerAlTop™ Die Platte vereint chemische Beständigkeit mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit.
  • Der bürstenlose Motor ermöglicht ein kraftvolles, wartungsfreies Rühren von bis zu 20 l ( H₂O ).
  • Breiter Drehzahlbereich (30 bis 1700 U/min) mit SpeedServo™ für konstante Rührleistung
  • Der Viskositätsänderungsindikator gewährleistet eine genaue Reaktionsüberwachung.
  • Automatischer Umkehrmodus und intermittierender Rührmodus für verbesserte Flexibilität im Arbeitsablauf
  • Velp Ermes Cloud-Plattform für Fernüberwachung und -steuerung über mobile Geräte
  • USB Anschlussmöglichkeiten für einfache Datenprotokollierung und -übertragung auf PC oder USB-Stick
  • Mehrere Sicherheitsmerkmale: Sicherheitsverriegelung, Sondenalarm, Überhitzungsschutz
  • Warnung vor heißer Oberfläche über 50 °C, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist
  • Schutzart IP42 und 3 Jahre Garantie (Registrierung erforderlich)
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Enthält PT100 Sonde, Stange, Klemme
Sicherheitsmerkmale Sperrknopf
Rühreigenschaften Autoreverse (5 Sek. bis 99 St. 59 Min.), Intermittierender Modus (5 Sek. bis 99 Std. 59 Min.), Einstellbare Drehrichtung (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn)
Gehäusematerial Aluminium
Reglertyp Digital
Modell AREX 5. Fortschritt
Sohleneigenschaften Timer (1 Sek. 99 Std. 59 Min.), Viskositätstrendmessung, Rampen bis zu 9 Temperaturen und bis zu 9 Geschwindigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 10,6 in.
Größe 135 mm Durchm.
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) 0 °C bis 550 °C (in 1-°C-Schritten)
Umgebungstemperatur 50 °C bis 40 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Stromstärke 2.8 A
Länge (metrisch) 270 mm
Breite (angloamerikanisch) 6,3 in.
Wirkleistung 630 W
Gewicht (angloamerikanisch) 4.1 lb.
Gewicht (metrisch) 1.9 kg
Typ Magnet-Heizrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 30 bis 1.700 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 270 x 160 x 85 mm
Zertifizierung/Konformität CE-Konformitätserklärung, UK-Konformitätserklärung, BC-Zertifikat, cNEMKOus-Zertifikat
Display Digital
Durchmesser obere Platte (metrisch) 135 mm
Farbe Grau