Learn More
Fisherbrand™ AREX/mit VTF Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte
Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 6,1 Zoll Durchm.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.47760kg
Beschreibung
Leistung in Premium-Qualität
- Hervorragende Temperaturkonstanz mit CerAlTop™ Heizplatten aus einer Aluminiumlegierung
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, Kratzern und Oberflächenabrieb
- Höchsttemperatur 370 °C
- Fasst Kolben mit einer Kapazität von bis zu 20 Litern
- Elektronische Drehzahlregelung bis zu 1500 U/min
- Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei niedrigen Drehzahlen
- SpeedServo™ sorgt selbst bei Viskositätsänderungen für eine konstante Drehzahl
- Hochleistungsantriebsmagnet des Typs PCM
Zuverlässige Ergebnisse
- Verbindungsstück für VTF Vertex Digital-Thermoregulator für direkte Temperaturregelung
- VTF beinhaltet einen Zeitgeber für unbeaufsichtigten Betrieb und erhöhte Produktivität
Praktisches Format
- Verfügbar als eigenständiges Gerät oder als Paket mit VTF Vertex Digital-Thermoregulator
- IP42-konformer Schutz der Steuertafel vor dem Verschütten von Flüssigkeiten durch eine Ablaufrinne
- Klare Mitteilungen: Am vorderen Bedienfeld werden °C und U/min angezeigt
- Erweiterte LED-Schnittstelle für Alarme
- Geneigtes Bedienfeld für einfachen Zugriff und gute Sichtbarkeit
- AluBlocks™ maximieren die Temperaturregelung und verringern die Handhabungszeit
- Verarbeitung unterschiedlicher Röhrchen durch die Kombination von AluBlocks™
Spezifikation
Aluminium | |
Mit VTF | |
230 V, 50 bis 60 Hz, 630 W | |
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Kratzer und Oberflächenabrieb | |
115 mm | |
50/60 Hz | |
630 W | |
Heizplattenrührer, Rührer | |
1.500 U/min |
230 V | |
Mit Epoxidharz lackiertes Aluminium | |
AREX | |
6,1 in. Durchm. | |
Umgebungstemperatur bis 370 °C | |
165 mm | |
2,6 kg | |
20 l |