Learn More
ARF1 Antibody (ARFS 1A9/5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200076390 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18506971 0.1 mg 0.10 Milligramm
18523594 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18506971
Marke: Novus Biologicals NB1002635
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ARF1 Monoclonal antibody specifically detects ARF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ARF1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon ARFS 1A9/5
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ADP-ribosylation factor 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen C-terminal Human ARF1 peptide SNQLRNQ
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 375
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a