missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARF1 Antibody (ARFS 1A9/5), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18043354 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18043354 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18043354 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1002635H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ARF1 Monoclonal specifically detects ARF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARF1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon ARFS 1A9/5
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Alias ADP-ribosylation factor 1
Gensymbole ARF1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen C-terminal Human ARF1 peptide SNQLRNQ
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 375
Testspezifität ARFS 1A9/5 is Class 1 ARF specific.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.