missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARFGEF2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB6840)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275363
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275363 100 μL 100 Mikroliter
30274875 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275363

Marke: Invitrogen™ MA556969

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

ARFGEF2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

ADP-ribosylation factors (ARFs) play an important role in intracellular vesicular trafficking. The protein encoded by this gene is involved in the activation of ARFs by accelerating replacement of bound GDP with GTP and is involved in Golgi transport. It contains a Sec7 domain, which may be responsible for its guanine-nucleotide exchange activity and also brefeldin A inhibition. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARFGEF2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB6840
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen ARFGEF2
Gen-Zugriffsnummer A2A5R2, Q7TSU1, Q9Y6D5
Gen-Alias ADP ribosylation factor guanine nucleotide exchange factor 2; ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 2; ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 2 (brefeldin A-inhibited); AI463430; Arfgef2; ARFGEP2; AW493672; Big2; Brefeldin A-inhibited GEP 2; Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange factor 2; brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 2; dJ1164I10.1; E230011G24Rik; PVNH2
Gensymbole ARFGEF2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ARFGEF2 (aa 1501-1514).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10564, 296380, 99371
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.