Learn More
Arg-AMS, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16483216 25 mg
16467437 5 mg
16424728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483216 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112862
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Arg-AMS is a potent nanomolar inhibitor of arginyl tRNA synthetase, which displays tightly bound inhibitory characteristics for the A-domains in non-ribosomal peptide synthetases (NRPS) enzymes.
Arg-AMS is a potent nanomolar inhibitor of arginyl tRNA synthetase, which displays tightly bound inhibitory characteristics for the A-domains in non-ribosomal peptide synthetases (NRPS) enzymes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arg-AMS
CAS 301351-95-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H26N10O7S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.00 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 502.51
Formelmasse 502.51
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid