Learn More
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Cys
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 109292-46-8 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 449.48 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |